Przejdź do
429910
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
907,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H3(I)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
907,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
123-126 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro, iodo
SMILES string
OC(=O)c1c(F)cccc1I
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
CYCXAPWOBWWNRK-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid is loose white crystal. It can be synthesized by using 2-amino-6-fluorobenzoic acid as the starting material.
Application
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid may be used for the synthesis of fluoro-substituted benzoyl chlorides. It may be used for the one-pot regioselective synthesis of isocoumarins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
560146521744538507
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
123-126 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
mp
213-217 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, iodo
functional group
carboxylic acid, chloro, iodo
functional group
bromo
functional group
bromo
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)