Merck
ALD00382
Sigma-Aldrich
1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one
Synonim(y):
(1E,4E)-1,5-bis[4-(trifluorometylo)fenylo]1,4-pentadien-3-on, CF3-dba
Wybierz wielkość
250 MG
28,00 zł
28,00 zł
Cena katalogowa56,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
28,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H12F6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
28,00 zł
Cena katalogowa56,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(/C=C/C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)/C=C/C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
InChI
1S/C19H12F6O/c20-18(21,22)15-7-1-13(2-8-15)5-11-17(26)12-6-14-3-9-16(10-4-14)19(23,24)25/h1-12H/b11-5+,12-6+
Klucz InChI
OIUBVYQZMUKRRF-YDWXAUTNSA-N
Zastosowanie
Ten zmodyfikowany ligand dibenzylidenoacetonowy (dba) został niedawno opisany przez Yu i współpracowników jako pomoc w utleniającej orto-C-H borylacji arenów w katalizie palladowej. Ligand CF3-dba został również wykorzystany w kilku innych zastosowaniach.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xue-ming Li et al.
Organic letters, 13(3), 374-377 (2010-12-30)
9-Amino-9-deoxyepiquinine efficiently catalyzed the double-conjugate addition of malononitrile to dienones. A number of 1,1,2,6-tetrasubstituted cyclohexanones were prepared in good yields, diastereoselectivities, and excellent enantioselectivities.
Highly Enantioselective Synthesis of Spiro[cyclohexanone-oxindoles] and Spiro[cyclohexanone-pyrazolones] by Asymmetric Cascade [5+1] Double Michael Reactions
Bin Wu, Jian Chen, Mei-Qiu Li, Jin-Xin Zhang, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 7, 1318-1327 (2012)
Xin Li et al.
Chemistry, an Asian journal, 8(5), 997-1003 (2013-02-21)
A highly enantioselective catalytic double-Michael addition reaction of substituted benzofuran-2-ones with divinyl ketones promoted by readily accessible tertiary amine-thiourea Cinchona alkaloids has been developed. A number of optically enriched spirocyclic benzofuran-2-ones were prepared in very good yields (up to 99
Powiązane treści
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
Questions
  1. Can you tell us something about the procedure you follow to make this compound?
    1 answer
    1. This product is an M-Clarity level 100 item. The method of preparation is considered proprietary.