Merck
ALD00212
Sigma-Aldrich
Fluorek 3-bromobenzenosulfonylu
95% (GC)
Synonim(y):
3-Bromobenzenesulfonyl fluoride
Wybierz wielkość
1 G
775,00 zł
775,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
775,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrFO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
775,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95% (GC)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n/D 1.5392
gęstość
1.7355 at 25 °C
ciąg SMILES
O=S(C1=CC=CC(Br)=C1)(F)=O
InChI
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
Klucz InChI
LELPUBDFQNSHLE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Motyw fluorku sulfonylu może być wykorzystany jako łącznik do łączenia małych cząsteczek z białkami lub kwasami nukleinowymi. To nowe podejście do chemii typu "click" z wykorzystaniem siarczanów jest komplementarnym podejściem do stosowania amidów i grup fosforanowych jako łączników.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)