Merck
ALD00110
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,2,3-triazine-4,6-dicarboxylate
≥95%
Wybierz wielkość
100 MG
344,00 zł
344,00 zł
Cena katalogowa688,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
344,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N3O4
Masa cząsteczkowa:
225.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
344,00 zł
Cena katalogowa688,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OCC)C1=NN=NC(C(OCC)=O)=C1
InChI
1S/C9H11N3O4/c1-3-15-8(13)6-5-7(11-12-10-6)9(14)16-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
WSXMBZCJYIARRQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Wykazano, że 1,2,3-triazyny są reaktywnymi substratami w strategiach odwrotnego zapotrzebowania na elektrony Dielsa-Aldera. Ostatnie przykłady opracowane przez grupę badawczą Boger wykorzystały ten reaktywny motyw w konstrukcji wysoce sfunkcjonalizowanych heterocykli zawierających N.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Reakcje Dielsa-Aldera z odwrotnym zapotrzebowaniem na elektrony umożliwiają całkowitą syntezę produktów naturalnych z heteroaromatycznymi układami pierścieniowymi.
Inverse electron demand Diels-Alder reactions enable total synthesis of natural products with heteroaromatic ring systems.
Powiązane treści
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.