Merck
ALD00102
Sigma-Aldrich
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
Synonim(y):
Kwas(S)-2-(tert-butoksykarbonyloamino)-3-(2-nitrofenylo)propanowy
Wybierz wielkość
1 G
663,00 zł
663,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
663,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
663,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98% (HPLC)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-10(12(17)18)8-9-6-4-5-7-11(9)16(20)21/h4-7,10H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
BSHMNGMAJNWNBP-JTQLQIEISA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)