Przejdź do
A8524
Aniline hydrochloride
≥99%
Synonim(y):
Anilinium chloride, Benzenamine hydrochloride, Phenylamine hydrochloride, Phenylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
183,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-519-8
Beilstein/REAXYS Number:
3593823
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
crystals
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.46 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystals
mp
196-198 °C (lit.)
SMILES string
Cl.Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
InChI key
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
The acute toxicity of aniline involves its activation in vivo to 4-hydroxyaniline and the formation of adducts with hemoglobin. In erythrocytes, this is associated with the release of iron and the accumulation of methemoglobin and the development of hemolytic anemia and inflammation of the spleen. Tumor formation is often observed in the spleen on prolonged administration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
222100331546A41607
description
≥99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
≥99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
196-198 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
mp
-
mp
34 °C (lit.)
form
crystals
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor density
4.46 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
381.2 °F - closed cup
flash_point_c
194 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)