Merck
125113
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
97%
Wybierz wielkość
100 G
214,00 zł
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
214,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.56
Beilstein:
1877474
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
mp
165-168 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 2-chloro-5-nitrobenzoesowy ulega wspomaganej mikrofalami, regioselektywnej reakcji aminowania z aminami alifatycznymi i aromatycznymi, dając N-podstawione pochodne kwasu 5-nitroantranilowego[1]. Działa jako ligand i tworzy czerwony luminescencyjny jednowymiarowy polimer koordynacyjny z Eu(III)[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
2-Chloro-5-nitrobenzoato complexes of Eu (III) and Tb (III)-A 1D coordination polymer and enhanced solution luminescence.
Viswanathan S and Bettencourt-Dias A.
Inorganic Chemistry Communications, 9(5), 444-448 (2006)
Younis Baqi et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5908-5911 (2007-06-26)
The synthesis of N-substituted 5-nitroanthranilic acid derivatives 3a-w was achieved by a new, mild, microwave-assisted, regioselective amination reaction of 5-nitro-2-chlorobenzoic acid (1a) with a diverse range of aliphatic and aromatic amines 2a-w without added solvent or catalyst. Up to >99%