Merck
A74602
Sigma-Aldrich
3-Aminophenyl sulfone
97%
Synonim(y):
3,3′-Sulfonyldianiline
About This Item
Wzór liniowy:
(H2NC6H4)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
powder
mp
170-173 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
Klucz InChI
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Aminophenyl sulfone is an amine based curing agent that facilitates the formation of heat resistant epoxy based adhesive system. It has an amine hydrogen equivalent weight of 62.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of the structure of the aromatic curing agent on the cure kinetics of epoxy networks.
Grillet AC, et al.
Polymer, 30(11), 2094-2103 (1989)
Studies on the adhesive properties of solid elastomer-modified novolac epoxy resin.
Gouri C, et al.
International Journal of Adhesion and Adhesives, 20(4), 305-314 (2000)