Merck
A69188
Sigma-Aldrich
4-Amino-4′-nitrodiphenyl sulfide
98%
Synonim(y):
4-(4-Nitrophenylthio)aniline
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4SC6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
mp
143-145 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(Sc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H10N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17-12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H,13H2
Klucz InChI
ZBPKGHOGUVVDLF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)