Merck
A59565
Sigma-Aldrich
6-Aminoindazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C7H7N3/c8-6-2-1-5-4-9-10-7(5)3-6/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Klucz InChI
KEJFADGISRFLFO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Pabla et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 28(10), 2097-2110 (1996-10-01)
Nitric oxide (NO) is an endogenous protectant against reperfusion-induced ventricular fibrillation (VF) in the rat isolated heart. Here, the following were investigated: (1) the tissue source of cardioprotective NO using a novel inhibitor (7-nitro indazole; 7-NI) of the neuronal form
A Pinelli et al.
Arzneimittel-Forschung, 39(3), 361-365 (1989-03-01)
Administration of 6-aminoindazole (6-AIN) and 5-aminoindazole (5-AIN) to rats depressed gastric acid secretion, both basal and carbachol-stimulated. 6-AIN proved to be more active than 5-AIN in decreasing the stimulated secretory process. The antisecretory activity of 6-AIN appears to be partially