Merck
630721
Sigma-Aldrich
6-Aminoindole
97%
Synonim(y):
Indol-6-ylamine, NSC 82379
Wybierz wielkość
1 G
334,00 zł
5 G
1450,00 zł
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
334,00 zł
5 G
1450,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
75-79 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Nc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H,9H2
Klucz InChI
MIMYTSWNVBMNRH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of mammalian target of rapamycin (mTOR ) protein
  • Inhibitors of the AcrAB-TolC efflux pump
  • Inhibitors of Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
  • Potent DNA-topoisomerase II poisons and anti-MDR agents
  • Protein kinase C θ (PKCθ) inhibitors
  • Piperidine carboxamide as transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) antagonists
  • Potent and selective blockers of the Nav1.8 sodium channel as potential analgesics for the treatment of neuropathic and inflammatory pain
  • 5,6-fused heteroaromatic ureas as TRPV1 antagonists
  • Allosteric enhancers of the A3 adenosine receptor
  • Human liver glycogen phosphorylase (HLGP) inhibitors for the treatment of type 2 diabetes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)