Merck
A51203
Sigma-Aldrich
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
eCl@ss:
32151902
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
powder or crystals
mp
220-223 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cc1cc2nc(N)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C9H11N3/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)12-9(10)11-7/h3-4H,1-2H3,(H3,10,11,12)
Klucz InChI
YPFQISHSXCFZMU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)