Merck
A48806
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-diethylaminopentane
97%
Synonim(y):
N1,N1-Diethyl-1,4-pentanediamine
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2N(CH2)3CH(NH2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4429 (lit.)
gęstość
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)CCCC(C)N
InChI
1S/C9H22N2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9(3)10/h9H,4-8,10H2,1-3H3
Klucz InChI
CAPCBAYULRXQAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katy N Olafson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(55), 13638-13647 (2017-08-24)
A versatile approach to control crystallization involves the use of modifiers, which are additives that interact with crystal surfaces and alter their growth rates. Elucidating a modifier's binding specificity to anisotropic crystal surfaces is a ubiquitous challenge that is critical