Merck
A22602
Sigma-Aldrich
2-Acetylthiophene
98%
Synonim(y):
Methyl-2-thienyl ketone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.18
Beilstein:
107910
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt A22602, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.565 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
gęstość
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinbing Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(3), 1096-1102 (2008-03-08)
A series of 1-(1-arylethylidene)thiosemicarbazide compounds and their analogues were synthesized and characterized by 1H NMR, MS. Their tyrosinase inhibitory activities were investigated by an assay based on the catalyzing ability of tyrosinase for the oxidation of L-DOPA, comparing with 4-methoxycinnamic
Mostafa M Ghorab et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 64(4), 419-431 (2014-12-23)
A novel series of thiophenes having biologically active sulfonamide 2-11, 3-methylisoxazole 12, 4-methoxybenzo[d] thiazole 13, quinoline 14, 15, benzoylphenylamino 16, and anthracene-9,10-dione 17 moieties were prepared. Structures of the newly synthesized compounds were established by elemental analysis and spectral data.