Merck
96091
Sigma-Aldrich
N-Z-1,5-pentanediamine hydrochloride
≥98.0%
Synonim(y):
N-Z-1,5-diaminopentane hydrochloride, Benzyl N-(5-aminopentyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCONH(CH2)5NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.77
Beilstein:
3737595
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
172-175 °C
grupa funkcyjna
Cbz
amine
ciąg SMILES
NCCCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C13H20N2O2.ClH/c14-9-5-2-6-10-15-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-11,14H2,(H,15,16);1H
Klucz InChI
VYIRBXGDTOPWSY-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Introduction of a pentamethylene linker; Synthesis of a polyamine
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S.K. Choi et al.
Tetrahedron, 49, 5777-5777 (1993)
A Delbarre et al.
Journal of medicinal chemistry, 28(6), 752-761 (1985-06-01)
In order to obtain breast tumor directed agents, we have prepared mixed compounds using estradiol or (E)-clomiphene as specific vectors of the breast tissue and a DNA intercalator from the ellipticine series as the cytotoxic agent. Among the newly synthesized
P Laugâa et al.
Biochemistry, 24(20), 5567-5575 (1985-09-24)
A trimer made up of three acridine chromophores linked by a positively charged poly(aminoalkyl) chain was synthesized as a potential tris-intercalating agent. The length of the linking chain was selected to allow intercalation of each chromophore according to the excluded