Merck
96087
Sigma-Aldrich
N-Z-1,6-hexanediamine hydrochloride
≥97% (AT)
Synonim(y):
Benzyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrochloride, N-Z-1,6-diaminohexane hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCONH(CH2)6NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.80
Beilstein:
4727129
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97% (AT)
Postać
crystals
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
175-180 °C
ciąg SMILES
Cl[H].NCCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H22N2O2.ClH/c15-10-6-1-2-7-11-16-14(17)18-12-13-8-4-3-5-9-13;/h3-5,8-9H,1-2,6-7,10-12,15H2,(H,16,17);1H
Klucz InChI
GMSZGOGHNFZOMF-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Introduction of a hexamethylenediamine linker
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M M Ponpipom et al.
Carbohydrate research, 113(1), 45-56 (1983-02-16)
Spacer arms 2.1-3.7 nm (21-37 A) long were prepared, and coupled with the methyl beta-glycoside of N-acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine benzyl ester, to give blocked 6-acylates. Deprotection was effected with palladium chloride and triethyl-silane. Chemical conjugates of MDP-meningococcal group C polysaccharide were then