Merck
96002
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OMe)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
N-Cbz-L-aspartic acid β-methyl ester, Z-L-Aspartic acid 4-methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.26
Beilstein:
6279422
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c1-19-11(15)7-10(12(16)17)14-13(18)20-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
PHMBNDDHIBIDRQ-JTQLQIEISA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3