Merck
95902
Sigma-Aldrich
5-(Z-Amino)-1-pentanol
≥98.0%
Synonim(y):
Benzyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2O2CNH(CH2)5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.29
Beilstein:
4353228
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
ciąg SMILES
OCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c15-10-6-2-5-9-14-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-11H2,(H,14,16)
Klucz InChI
TYIYHFWLYLHCHY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)