Merck
95029
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser-O-Bzl
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Boc-D-serine benzyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(9-17)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,17H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)/t12-/m1/s1
Klucz InChI
BQADRZHPZVQGCW-GFCCVEGCSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)