Merck
94647
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-hydroxypiperidine
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
1-Boc-3-piperidinol, tert-Butyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.26
Beilstein:
4180859
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
remark: may darken during storage without loss in purity
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
crystals
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3