Kluczowe dokumenty
938858
Sigma-Aldrich
NanoFabTxPolimery dla mikroigieł
new
Polyvinyl alcohol
Synonim(y):
Alkohol poliwinylowy
Wybierz wielkość
938858-1G
758,00 zł
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
938858-1G
758,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
758,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
80% hydrolyzed
Poziom jakości
Formularz
crystals
Spadająca piłka
2.5-3.5 cP, 4 % in water(20 °C)
Zastosowanie
advanced drug delivery
filtration
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
NanoFabTx™ Polymers for Microneedles to starannie wyselekcjonowane polimery, które mogą być stosowane do tworzenia plastrów mikroigłowych. Mikroigły to maleńkie występy polimerowych igieł, które mogą różnić się długością, skokiem i układem do miejscowego podawania leków. Zazwyczaj składają się one z biodegradowalnych polimerów syntetycznych lub naturalnych w różnych odpowiednich stężeniach.
Alkohol poliwinylowy (PVA) jest syntetycznym polimerem rozpuszczalnym w wodzie i jest szeroko stosowany w wielu zastosowaniach związanych z dostarczaniem leków. Jest to biokompatybilny polimer dostępny w różnych masach cząsteczkowych. Tworzenie mikroigieł zależy od masy cząsteczkowej i stężenia PVA.
Polimery NanoFabTx™ do mikroigieł mogą być używane z szablonami mikroigieł do tworzenia mikroigieł, które mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, takich jak dostarczanie różnych cząsteczek terapeutycznych i antygenów szczepionkowych przez skórę.
Wybrany polimer umożliwi użytkownikom
1) zaoszczędzić czas przy wyborze polimeru, zapewniając punkt wyjścia do formułowania mikroigieł i unikając długiej optymalizacji metodą prób i błędów.
2) formułować mikroigły do różnych zastosowań związanych z dostarczaniem leków.
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microneedle arrays as transdermal and intradermal drug delivery systems: Materials science, manufacture and commercial development
Larra?eta E, et al.
Material Science and Engineering with Advanced Research, 104, 1-32 (2016)
Keegan Braz Gomes et al.
International journal of pharmaceutics, 613, 121393-121393 (2021-12-21)
Effective vaccines delivered via painless methods would revolutionize the way people approach vaccinations. This study focused on the development of fast-dissolving microneedles (MNs) to deliver antigen-loaded sustained release polymeric nanoparticles (NPs), achieving a dual-delivery platform for vaccination through the skin.