Kluczowe dokumenty
938343
Sigma-Aldrich
NanoFabTx NanoFlash CIJ device
for nanoparticle synthesis
Synonim(y):
CIJM, Nanoprecypitacja błyskawiczna, Ograniczony mieszalnik strumieniowy
Wybierz wielkość
938343-1EA
13 340,00 zł
13 340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
938343-1EA
13 340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NA.21
13 340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
Urządzenie NanoFabTx NanoFlash CIJ to najnowocześniejsze rozwiązanie przeznaczone do precyzyjnej i wydajnej syntezy nanocząstek. To urządzenie do nanocząstek wykorzystuje mieszalnik z ograniczonym strumieniem uderzeniowym (CIJ) do błyskawicznej nanoprecypitacji nanocząstek. Błyskawiczna nanoprecypitacja jest prostą i skalowalną techniką, w której roztwór leku i nierozpuszczalnik szybko mieszają się w celu stworzenia warunków wysokiego przesycenia oraz sekwencyjnego wytrącania i kapsułkowania leków lub innych cząsteczek w różnych nośnikach, takich jak polimery i lipidy. Ta najnowocześniejsza technologia oferuje wyjątkową kontrolę nad rozmiarem cząstek i wydajnością enkapsulacji, umożliwiając badaczom odkrywanie nowych granic w dostarczaniu leków, nanoformulacji, nanonauce i innych zastosowaniach opartych na nanocząstkach.
Zastosowanie
Urządzenie NanoFabTx NanoFlash CIJ umożliwia naukowcom ze środowisk akademickich, farmaceutycznych, biotechnologicznych i przemysłowych przyspieszenie projektów syntezy nanocząstek z doskonałą kontrolą i wydajnością. Od systemów dostarczania leków i środków obrazowania po katalizę i materiały nanokompozytowe, możliwości innowacji są szerokie. Typowe zastosowania obejmują:
  • Nanocząstki lipidowe (LNP) do szczepionek mRNA, kwasów nukleinowych i innych metod terapii genowej.
  • Polimerowe nanocząsteczki do dostarczania leków dla hydrofobowych i hydrofilowych małych cząsteczek
  • Montaż i ładowanie nanocząstek teranostycznych z rdzeniem stałym do obrazowania nowotworów
Cechy i korzyści
Urządzenie NanoFabTx NanoFlash CIJ do syntezy nanocząstek jest gotowe do użycia i zawiera wszystkie niezbędne rurki i akcesoria do rozpoczęcia badań nad nanocząstkami. Dodatkowe funkcje i korzyści obejmują
  • Szybka i kontrolowana synteza nanocząstek - Konstrukcja urządzenia NanoFabTx NanoFlash CIJ zapewnia szybkie i wydajne wytrącanie, a następnie formowanie nanocząstek. Rezultatem jest precyzyjna kontrola nad rozkładem wielkości cząstek, enkapsulacją leku i innymi pożądanymi właściwościami.
  • Wszechstronna synteza nanocząstek - urządzenie to umożliwia syntezę szerokiej gamy nanocząstek, w tym nanocząstek polimerowych, liposomów, nanocząstek lipidowych, miceli i nanocząstek hybrydowych. Jego wszechstronność pozwala badaczom dostosować skład i właściwości nanocząstek do konkretnych wymagań aplikacyjnych. Opracowaliśmy zestawy polimerowe NanoFabTx i mieszanki lipidowe zaprojektowane specjalnie do stosowania z urządzeniem NanoFabTx Nanoflash CIJ, które zawierają szczegółowe protokoły krok po kroku do precyzyjnej syntezy nanocząstek otoczonych lekiem.
  • Precyzyjna kontrola wielkości cząstek - technika nanoprecypitacji flash stosowana przez urządzenie NanoFabTx NanoFlash CIJ zapewnia wyjątkową kontrolę nad wielkością cząstek, w zakresie od
  • Łatwa obsługa i elastyczność - urządzenie NanoFabTx NanoFlash CIJ jest przyjazne dla użytkownika i gotowe do użycia zaraz po rozpakowaniu. Obudowa pozwala na łatwą obsługę i czyszczenie, a jednocześnie działa jako schowek na dodatkowe przewody i akcesoria. Urządzenie jest przeznaczone do użytku z systemem pomp, takich jak pompa strzykawkowa lub pompa ciśnieniowa, lub poprzez ręczne wciskanie strzykawek za pomocą płytki do ręcznego wciskania. Protokoły dla obu metod znajdują się w sekcji "więcej dokumentów" na tej stronie.
  • Skalowalność i powtarzalność - NanoFabTx został zaprojektowany z myślą o skalowalności, umożliwiając badaczom płynne przejście od skali laboratoryjnej do większych ilości produkcyjnych bez uszczerbku dla wydajności lub powtarzalności. Solidna i niezawodna konstrukcja zapewnia spójne wyniki, dostarczając niezawodność między partiami i eliminując zmienność.
Dodatkowe informacje, w tym protokół krok po kroku, można znaleźć w sekcji więcej dokumentów na tej stronie. Kliknij tutaj https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/drug-delivery/flash-nanoprecipitation, aby dowiedzieć się więcej o nanoprecypitacji flash.
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)