Kluczowe dokumenty
933082
Sigma-Aldrich
NanoFabTx NanoFlash PEG-PLA drug formulation screening kit
for CIJ synthesis of nanoparticles
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
NanoFabTx NanoFlash PEG-PLA jest gotowym do użycia zestawem do syntezy nanocząstek PEGylated PLA do zastosowań w badaniach nad dostarczaniem leków. Zestaw ten zawiera racjonalnie dobrane polimery PEGylowane PLA i stabilizator, umożliwiając użytkownikom przesiewanie i wybór nanoformulacji bez konieczności długotrwałej optymalizacji metodą prób i błędów. Te PEGylowane polimery PLA były szeroko stosowane w systemach dostarczania leków do kontrolowanego uwalniania wielu różnych rodzajów cząsteczek terapeutycznych.
Zestaw ten został opracowany i zaprojektowany do syntezy nanocząstek metodą flash nanoprecipitiaton (FNP) przy użyciu miksera CIJ (confined impingement jet), takiego jak NanoFabTx NanoFlash CIJ Mixer, i zawiera szczegółowe instrukcje krok po kroku.
Cechy i korzyści
  • Gotowy do użycia zestaw do nanoformulacji nanocząstek PEGylowanych
  • Protokół błyskawicznej nanoprecypitacji krok po kroku
  • Tworzenie biodegradowalnych nanocząstek PEGylowanego PLA o specyficznych rozmiarach
  • Maksymalizacja enkapsulacji leków hydrofobowych
  • W zestawie znajdują się dwa różne PEGylowane PLA
  • Zoptymalizowane dla nanocząstek 60 nm-150 nm
Protokół błyskawicznej nanoprecypitacji do przygotowania nanocząstek otoczonych lekiem przy użyciu miksera NanoFabTx NanoFlash CIJ jest dołączony i można go znaleźć w sekcji Protokół na tej stronie.
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Han et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 101(10), 4018-4023 (2012-07-11)
Johnson and Prud'homme (2003. AICHE J 49:2264-2282) introduced the confined impingement jets (CIJ) mixer to prepare nanoparticles loaded with hydrophobic compounds (e.g., drugs, inks, fragrances, or pheromones) via flash nanoprecipitation (FNP). We have modified the original CIJ design to allow
Byung Kook Lee et al.
Advanced drug delivery reviews, 107, 176-191 (2016-06-06)
Poly(d,l-lactic acid) (PLA) has been widely used for various biomedical applications for its biodegradable, biocompatible, and nontoxic properties. Various methods, such as emulsion, salting out, and precipitation, have been used to make better PLA micro- and nano-particle formulations. They are
Nazila Kamaly et al.
Chemical Society reviews, 41(7), 2971-3010 (2012-03-06)
Polymeric materials have been used in a range of pharmaceutical and biotechnology products for more than 40 years. These materials have evolved from their earlier use as biodegradable products such as resorbable sutures, orthopaedic implants, macroscale and microscale drug delivery
Verónica Lassalle et al.
Macromolecular bioscience, 7(6), 767-783 (2007-06-02)
The controlled release of medicaments remains the most convenient way of drug delivery. Therefore, a wide variety of reports can be found in the open literature dealing with drug delivery systems. In particular, the use of nano- and microparticles devices
C Thomasin et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 87(3), 269-275 (1998-04-02)
Phase separation (frequently called coacervation) of poly(lactide) (PLA) and poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) is a classical method for drug microencapsulation. Here, attempts have been made to describe this process in the light of thermodynamics. Different PLA/PLGAs were dissolved in either dichloromethane or