Merck
93786
Sigma-Aldrich
(R)-2-Aminooctane
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
(R)-2-Octylamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH(NH2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
Beilstein:
1719320
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
czystość optyczna
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
ciąg SMILES
CCCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m1/s1
Klucz InChI
HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)