Merck
936383
Sigma-Aldrich
Mc-Val-Cit-PAB
≥95%
Synonim(y):
6-(2,5-diokso-2,5-dihydro-1H-pirol-1-ylo)-N-((S)-1-(((S)-1-((4-(hydroksymetylo)fenylo)amino]-1-okso-5-ureidopentan-2-ylo)amino]-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)heksanamid, N-[(1S)-1-[[(1S)-4-(karbamoiloamino)-1-[[4-(hydroksymetylo)fenylo]karbamoilo]butylo]karbamoilo]-2-metylopropylo]-6-(2,5-dioksopirolo-1-ylo)heksanamid, N-[6-(2,5-dihydro-2,5-diokso-1H-pirol-1-ylo)-1-oksoheksylo]-L-walilo-N5-(aminokarbonylo)-N-[4-(hydroksymetylo)fenylo]-L-ornitynamid (ACI), L-ornitynamid, N-[6-(2,5-dihydro-2,5-diokso-1H-pirol-1-ylo)-1-oksoheksylo]-L-walilo-N5-(aminokarbonylo)-N-[4-(hydroksymetylo)fenylo]- (9CI, ACI)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H40N6O7
Masa cząsteczkowa:
572.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
kolor
white to yellow
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[C@@H](NC([C@@H](NC(CCCCCN1C(=O)C=CC1=O)=O)[C@H](C)C)=O)(C(NC2=CC=C(CO)C=C2)=O)CCCNC(N)=O
InChI
1S/C28H40N6O7/c1-18(2)25(33-22(36)8-4-3-5-16-34-23(37)13-14-24(34)38)27(40)32-21(7-6-15-30-28(29)41)26(39)31-20-11-9-19(17-35)10-12-20/h9-14,18,21,25,35H,3-8,15-17H2,1-2H3,(H,31,39)(H,32,40)(H,33,36)(H3,29,30,41)/t21-,25-/m0/s1
Klucz InChI
AMKBTTRWLGVRER-OFVILXPXSA-N
Zastosowanie
Jest to dwufunkcyjny łącznik rozszczepialny przez katepsynę, stosowany w konstrukcji koniugatów przeciwciał i leków (ADC).
Cechy i korzyści
Funkcjonalność maleimidowa może być wykorzystana do biokoniugacji z tiolami w przeciwciałach monoklonalnych, podczas gdy alkohol benzylowy może być użyty do budowy wiązań karbaminianowych z ładunkami zawierającymi aminy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qinhuai Lai et al.
European journal of medicinal chemistry, 199, 112364-112364 (2020-05-14)
Cryptophycin-52 (CR52), a tubulin inhibitor, exhibits promising antitumor activity in vitro (picomolar level) and in mouse xenograft models. However, the narrow therapeutic window in clinical trials limits its further development. Antibody-drug conjugate (ADC), formed by coupling cytotoxic compound (payload) to an
Zixuan Ye et al.
International journal of nanomedicine, 16, 2443-2459 (2021-04-06)
Specific modifications to carriers to achieve targeted delivery of chemotherapeutics into malignant tissues are a critical point for efficient diagnosis and therapy. In this case, bovine serum albumin (BSA) was conjugated with cetuximab-valine-citrulline (vc)-doxorubicin (DOX) to target epidermal growth factor