Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
BP
API family
clomethiazole, thiamine
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
InChI key
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description 98% | description ≥98%, FG | description analytical standard |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade Halal, FG, Fragrance grade, Kosher | grade analytical standard |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) flavors and fragrances | application(s) cleaning products |
| format neat | format - | format - | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?