935662
Zinc sulfate heptahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
White vitriol, Zinc vitriol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm (trace metals analysis)
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in water)
mp
100 °C
rozpuszczalność
ethanol: sparingly soluble
glycerol: sparingly soluble
water: soluble
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3