Jest to rozszczepialny przez katepsynę łącznik stosowany w konstrukcji koniugatów przeciwciał i leków (ADC & Bioconjugation).
Cechy i korzyści
Val-Cit-OH jest rozszczepialnym łącznikiem ADC stosowanym w syntezie koniugatów przeciwciało-lek (ADC). Val-Cit jest specyficznie rozszczepiany przez katepsynę B. Grupa Boc może być deprotekowana w warunkach kwaśnych w celu wygenerowania wolnej grupy aminowej. Ponieważ enzym ten jest obecny tylko w lizosomie, ładunek ADC zostanie uwolniony tylko w komórce.
European journal of medicinal chemistry, 199, 112364-112364 (2020-05-14)
Cryptophycin-52 (CR52), a tubulin inhibitor, exhibits promising antitumor activity in vitro (picomolar level) and in mouse xenograft models. However, the narrow therapeutic window in clinical trials limits its further development. Antibody-drug conjugate (ADC), formed by coupling cytotoxic compound (payload) to an
International journal of nanomedicine, 16, 2443-2459 (2021-04-06)
Specific modifications to carriers to achieve targeted delivery of chemotherapeutics into malignant tissues are a critical point for efficient diagnosis and therapy. In this case, bovine serum albumin (BSA) was conjugated with cetuximab-valine-citrulline (vc)-doxorubicin (DOX) to target epidermal growth factor
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value