Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 666,00 zł |
Informacje o tej pozycji
666,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +3.3±0.5°, c = 1% in ethyl acetate
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-25(32)28-22(23(29)30)14-8-9-15-27-24(31)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1
InChI key
JYEVQYFWINBXJU-QFIPXVFZSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (sum of enantiomers, TLC) | description ≥98.0% (HPLC) | description 98% | description ≥98.0% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder or crystals | form - |
| functional group Boc, Fmoc | functional group Boc, Fmoc | functional group Boc, Fmoc | functional group Fmoc |
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]20/D +3.3±0.5°, c = 1% in ethyl acetate | optical activity [α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF | optical activity - | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Lys(Fmoc)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?