Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C2=CC=NC3=CC(OC)=CC=C23)=CC=C1O
InChI
1S/C17H15NO2/c1-11-9-12(3-6-17(11)19)14-7-8-18-16-10-13(20-2)4-5-15(14)16/h3-10,19H,1-2H3
InChI key
HNYBTVKYLVLWCB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CU-CPT9a is a potent and selective inhibitor of Toll-like receptor 8 (TLR8). It binds to TLR8 at a site different from current small-molecule TLR7/8 agonists, stabilizing the TLR8 dimer in its resting state, thus preventing TLR8 activation It exhibited an IC50 value of 0.5 nM and blocked TLR8 activation induced by either resiquimod (R848) or ssRNA without affecting the closely related TLR7 or cells expressing other TLRs. CU-CPT9a also suppressed TNF-α levels in a dose-dependent manner in cells from patients with rheumatoid arthritis.
Inhibitor of Toll-like receptor 8 (TLR8)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?