Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H43N7O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
737.76
Beilstein/REAXYS Number:
10322169
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC(=O)OCc2ccc(cc2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCCCCN3C(=O)C=CC3=O)C(C)C)CCCNC(=O)N
InChI key
HYSPJPGXSALJRR-DHIFEGFHSA-N
Application
This is a bifunctional cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC).
Features and Benefits
The maleimide functionality can be used for bioconjugation to thiols in monoclonal antibodies while the activated carbonate esters can be used for construction of carbamate linkages with amine containing payloads.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥95% | description ≥95% |
| assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥95% |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder or crystals | form powder or crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?