Merck
933899
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxy) propyl-3-trimethylammonium chitosan chloride
degree of quaternization 50%
Synonim(y):
Chioisan, Chitoan trimetylu, Czwartorzędowy chitozan, HTCC, Solube chitosan, TMC
Wybierz wielkość
933899-2G
1500,00 zł
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
933899-2G
1500,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C12H25N2O5Cl)n(C8H13NO5)m
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
NMR: Conforms to structure
Poziom jakości
Formularz
(solid, chunks or fiber)
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Chitozan oferuje niezwykłe właściwości biologiczne; jest szeroko stosowany w dostarczaniu leków i inżynierii tkankowej. Chitozan ma dobre właściwości mukoadhezyjne ze względu na swój dodatni ładunek, który zwiększa przyczepność do błony śluzowej i ułatwia penetrację leku. Chitozan posiada również właściwości hemostatyczne, co czyni go dobrym kandydatem do zastosowań w opatrywaniu ran[1].
Kwaternizacja aminy pierwszorzędowej zwiększa rozpuszczalność chitozanu w wodzie i utrzymuje rozpuszczalność chitozanu w szerokim zakresie pH. Modyfikowany kationowo chitozan, taki jak chlorek N-(2-hydroksy)propylo-3-trimetyloamoniowy chitozanu (HTCC), zapewnia również doskonałą aktywność przeciwbakteryjną[2] i właściwości wzmacniające odporność[3]. HTCC jest również stosowany w aplikacjach dostarczania genów[4]
Zastosowanie
Dostarczanie małych cząsteczek i kwasów nukleinowych
Inżynieria tkankowa
Powłoki antybakteryjne
Cechy i korzyści
Rozpuszczalny w wodzie
Modyfikowany kationowo
Naturalny i biokompatybilny
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo Xiao et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 91, 168-174 (2011-11-23)
A series of N-(2-hydroxy)propyl-3-trimethyl ammonium chitosan chloride (HTCC) samples with various degrees of quaternization ranging from 12.4 to 43.7% was synthesized. The structures and properties of HTCC were investigated by FT-IR, (1)H NMR, conductometric titration and XRD analysis. It was
Kai Zhao et al.
Vaccines, 9(9) (2021-09-29)
Porcine parvovirus (PPV) is the most important infectious agent causing infertility in pigs, which can be prevented by routine vaccination. Successful vaccination depends on the association with potent adjuvants that can enhance the immunogenicity of antigen and activate the immune
Hamid Hamedi et al.
Carbohydrate polymers, 199, 445-460 (2018-08-26)
Advanced development of chitosan hydrogels has led to new drug delivery systems that can release their active ingredients in response to environmental stimuli. This review considers more recent investigation of chitosan hydrogel preparations and the application of these preparations for
Microbiocidal activity of chitosan-N-2-hydroxypropyl trimethyl ammonium chloride
Chi W, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 103, 3851-3856 (2007)