912123
Trimethyl chitosan
medium molecular weight, degree of quaternization: 40- 60%
Synonim(y):
N,N,N-trimethyl chitosan, Chitosan trimethyl, Mucoadhesive polymers, TMC, TMC Chitosan
About This Item
Polecane produkty
Zastosowanie
The quaternization of the primary amine increases the water solubility of chitosan and keeps chitosan soluble over a wide pH range. Among all the quaternized chitosans, N, N, N-trimethyl chitosan chloride (TMC) is the most widely applied in biomedical applications.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.
Microfluidic assembly improves polyamine nanoencapsulation of nucleic acids, overcoming challenges like polydispersity and poor reproducibility.