Chitozan glikolowy jest rozpuszczalny w neutralnym pH i posiada potencjalnie użyteczne właściwości biologiczne, takie jak dobra biokompatybilność, przyspieszenie gojenia się ran i właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a także jest mniej toksyczny i zapewnia stymulację wzrostu chondrocytów w niskich stężeniach. Metakrylowany chitozan glikolowy jest foto- i termicznie sieciowalny i jest stosowany jako prekursor do przygotowania hydrożeli stosowanych w zastosowaniach biomedycznych, w tym do dostarczania leków, inżynierii tkankowej i biodruku 3D.
Chitosan was selectively N-acylated with various carboxylic anhydrides, e.g., acetic, propionic, n-butyric, n-valeric and n-hexanoic anhydrides, in the presence of methanol. The degree of N-acylation of about 20-50% was obtainable without occurrence of gelation by using carboxylic anhydrides of 0.3-1.2
Modified chitosan hydrogels as drug delivery and tissue engineering systems: present status and applications
Glycol chitosan is a derivative of chitosan that is soluble at neutral pH and possesses potentially useful biological properties. With the goal of obtaining biocompatible hydrogels for use as tissue engineering scaffolds or drug delivery depots, glycol chitosan was converted
Hydrogel systems that show self-healing ability after mechanical damage are receiving increasing attention. However, self-healing hydrogels suitable for biomedical applications are limited owing to complex preparation methods. Furthermore, few studies have demonstrated the self-healing property of ferrogels. In this study