Kluczowe dokumenty
933015
Sigma-Aldrich
Wafer Tweezers
Style 43LB-4 Peek
Synonim(y):
Pęseta waflowa, Uchwyt próbki SEM
Wybierz wielkość
1 EACH
444,00 zł
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
444,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Pęseta waflowa typu 43LB-8 Peek, wykonana z polieteroeteroketonu (PEEK), bezpiecznego dla wyładowań elektrostatycznych (ESD) miękkiego, przewodzącego włókna, odpornego na temperaturę do 250 °C. Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi. Pęsety te są specjalnie zaprojektowane do obsługi różnych delikatnych i kruchych materiałów, takich jak wafle galowe lub krzemowe. Mają gładką, polerowaną, nieoślepiającą powierzchnię z satynowym wykończeniem. Pęseta posiada kołki ograniczające wywinięte na bocznych krawędziach, a stopniowane dolne łopatki zapobiegają wyślizgnięciu się płytki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)