Przejdź do
933481
Pęseta do wafli
Style 45WF, PTFE Coated
Synonim(y):
Wafer Tweezers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
General description
EMS techware
Application
Pęseta do płytek krzemowych, typ 45WF, pokryta PTFE jest używana do przenoszenia delikatnych i kruchych płytek krzemowych, dysków scyntylacyjnych, szkiełek podstawowych i nakrywkowych. Wykonane ze stali antymagnetycznej/antykwasowej o gładkiej powierzchni.
Biochem/physiol Actions
Obsługa 3", górne palce, stopniowana dolna łopatka. Powłoka PTFE.
Długość: 130 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pęseta do wafli
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)