Kluczowe dokumenty
933503
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 6WF, PTFE Coated
Synonim(y):
Wafer Tweezers
Wybierz wielkość
1 EACH
539,00 zł
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
539,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
EMS techware
Specyficzność
Style 6WF, PTFE Coated
Wafer tweezers, serrated handles. Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle.
Zastosowanie
Wafer tweezer, Style 6WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)