Kluczowe dokumenty
932612
NanoFabTx™ Biotin Lipid Mix
for synthesis of biotin-functionalized liposomes for small molecule delivery
Synonim(y):
Biotyna-PEG-DSPE, Cholesterol, HSPC, PEG-DSPE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
NanoFabTx™ Biotin Lipid Mix to gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanina lipidów do syntezy liposomów funkcjonalizowanych biotyną. Ta mieszanka lipidów umożliwia użytkownikom enkapsulację szerokiej gamy małych cząsteczek do zastosowań celowanych i immunoterapii bez konieczności długotrwałej optymalizacji metodą prób i błędów.
Produkt ten zawiera wyselekcjonowaną liofilizowaną mieszaninę lipidów zawierającą racjonalnie dobrane lipidy w precyzyjnych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania pożądanego zakresu wielkości liposomów. Zawarte są również protokoły krok po kroku do syntezy liposomów funkcjonalizowanych powierzchniowo grupami biotyny przy użyciu wytłaczania i mikrofluidyki. Zsyntetyzowane liposomy funkcjonalizowane biotyną umożliwiają 1) selektywne celowanie w komórki, które wykazują nadekspresję receptorów awidyny (np. komórki HeLa) oraz 2) koniugację znakowanych awidyną przeciwciał lub białek (np. streptawidyna) z powierzchnią liposomów w zastosowaniach immunoterapeutycznych i dostarczaniu ładunków o wielu celach lub wielu typach.
Produkt ten zawiera wyselekcjonowaną liofilizowaną mieszaninę lipidów zawierającą racjonalnie dobrane lipidy w precyzyjnych proporcjach, które zostały zoptymalizowane w celu uzyskania pożądanego zakresu wielkości liposomów. Zawarte są również protokoły krok po kroku do syntezy liposomów funkcjonalizowanych powierzchniowo grupami biotyny przy użyciu wytłaczania i mikrofluidyki. Zsyntetyzowane liposomy funkcjonalizowane biotyną umożliwiają 1) selektywne celowanie w komórki, które wykazują nadekspresję receptorów awidyny (np. komórki HeLa) oraz 2) koniugację znakowanych awidyną przeciwciał lub białek (np. streptawidyna) z powierzchnią liposomów w zastosowaniach immunoterapeutycznych i dostarczaniu ładunków o wielu celach lub wielu typach.
Cechy i korzyści
- Gotowa do użycia nanoformulacyjna mieszanka lipidów do syntezy liposomów funkcjonalizowanych biotyną.
- Protokoły wytłaczania i mikroprzepływu krok po kroku do syntezy liposomów opracowane i przetestowane przez naszych naukowców.
- Elastyczne metody syntezy do tworzenia jednolitych i powtarzalnych liposomów
- Protokoły i mieszanka lipidów zoptymalizowane pod kątem tworzenia liposomów o średnicy około 100 nm i niskiej polidyspersyjności
- Mieszanka lipidów zoptymalizowana pod kątem koniugacji białek lub przeciwciał znakowanych awidyną oraz enkapsulacji małych cząsteczek.
- Protokół nawilżania i wytłaczania warstwy lipidowej
- Protokół mikroprzepływowy wykorzystujący komercyjne platformy lub pompy strzykawkowe.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z protokołem w sekcji Protokół na tej stronie.
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Eliana B Souto et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 128, 27-35 (2018-11-26)
CAB51, a compact antibody against human epithelial growth receptor 2 (HER2, ErbB2), has been linked to cationic Solid Lipid Nanoparticles (SLN) via streptavidin-biotin interaction and their targeting potential evaluated against breast cancer cells. The amount of streptavidin and biotinylated antibody
Nina Pedersen et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 62(2), 155-162 (2005-11-18)
Cationic solid lipid nanoparticles (SLN) have recently been suggested for non-viral gene delivery, as these particles consist of well tolerated substances, can bind DNA directly via electrostatic interactions and mediate gene transfer in vitro. We here report the development of
Anticancer drug-loaded mesenchymal stem cells for targeted cancer therapy
Takayama Y, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 329, 1090?1101-1090?1101 (2021)
Ana Rute Neves et al.
Nanotechnology, 26(49), 495103-495103 (2015-11-18)
Nanotechnology can be an important tool to improve the permeability of some drugs for the blood-brain barrier. In this work we created a new system to enter the brain by functionalizing solid lipid nanoparticles with apolipoprotein E, aiming to enhance
Biotin-targeted mixed liposomes: A smart strategy for selective release of a photosensitizer agent in cancer cells
de Freitas CF, et al.
Materials Science and Engineering, C, 104, 109923-109923 (2019)