932434
TcTa
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
4,4′,4-tris(karbazol-9-ylo)trifenyloamina, 4,4′,4′′-Tri-9-karbazolilotrifenyloamina, 4,4′,4′′-tris(karbazol-9-ylo)-trifenyloamina, Tris(4-(9H-karbazol-9-ylo)fenylo)amina
Wybierz wielkość
851,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
851,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
opis
μh ≈ 3.0 x 10-4 cm2 V−1 s−1
μe ≈ 1.0 x 10-8 cm2 V−1 s−1
Próba
≥99% (HPLC)
strata
0.5% TGA, > 410 °C (weight loss)
mp
299 °C
rozpuszczalność
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
λmaks.
293 nm±5 nm in THF
326 nm±5 nm in THF
fluorescencja
λem 385 nm±10 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO 5.8 eV
LUMO 2.4 eV
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)N(c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccc(cc8)-n9c%10ccccc%10c%11ccccc9%11)c%12ccccc2%12
InChI
1S/C54H36N4/c1-7-19-49-43(13-1)44-14-2-8-20-50(44)56(49)40-31-25-37(26-32-40)55(38-27-33-41(34-28-38)57-51-21-9-3-15-45(51)46-16-4-10-22-52(46)57)39-29-35-42(36-30-39)58-53-23-11-5-17-47(53)48-18-6-12-24-54(48)58/h1-36H
Klucz InChI
AWXGSYPUMWKTBR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)