Merck
932140
Sigma-Aldrich
PXZ-DPS
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
10,10′-(4,4′-sulfonylobis(4,1-fenylen))bis(10H-fenoksazyna)
Wybierz wielkość
200 MG
858,00 zł
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 MG
858,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H24N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
energy gap
0.08 eV (delta EST)
opis
2.8 eV (Eg: HOMO-LUMO gap)
strata
0.5% TGA, > 220 °C (weight loss)
rozpuszczalność
toluene: soluble
fluorescencja
λem 507 nm±10 nm (PL)
Energia orbitalna
HOMO - 5.59 eV 
LUMO - 2.79 eV 
Zastosowanie
Dopant dla Green TADF OLED, z EQE na poziomie 17,5%.
PXZ-DPS może służyć jako emiter lub materiał nośny w diodach OLED. Jego unikalna struktura molekularna i właściwości fotofizyczne przyczyniają się do wydajnej emisji światła i dobrej wydajności urządzenia. Może być stosowany jako materiał donorowy lub wbudowany w warstwę aktywną organicznych urządzeń fotowoltaicznych (OPV). Może być również wykorzystywany w badaniach nad rozwojem fluorescencyjnych chemosensorów do wykrywania określonych analitów lub jonów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient blue organic light-emitting diodes employing thermally activated delayed fluorescence.
Zhang Q, et al.
Nature Photonics, 8, 326-332 (2014)
Recent progress of green thermally activated delayed fluorescent emitters
Im Y, et al.
Journal of information display, 18, 101-117 (2017)