Merck
931691
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Nal25N-OH
Novabiochem®, ≥95%
Synonim(y):
Kwas (αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]amino]-6-chinolinopropanowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H22N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N([C@@H](Cc4cc5c(nccc5)cc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
Klucz InChI
SDOCAXUVRCYHEN-VWLOTQADSA-N
Zastosowanie
Fmoc-L-Nal25N-OH jest analogiem argininy, który może być stosowany do przygotowywania nowych peptydów do stosowania jako domniemane środki terapeutyczne lub w celu wyjaśnienia zależności struktura-aktywność.
Informacje prawne
Produkt Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)