Kluczowe dokumenty
931624
Fmoc-L-H2PyOMe-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Kwas (αS)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]amino]-5-metoksy-2-pirydynobutanowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Zastosowanie
Fmoc-L-H2PyOMe-OH jest analogiem argininy, który może być stosowany do przygotowywania nowych peptydów do stosowania jako domniemane środki terapeutyczne lub w celu wyjaśnienia zależności struktura-aktywność.
Informacje prawne
Produkt Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)