Kluczowe dokumenty
930318
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar Supported Copper Square Mesh, grid size 200 mesh, box of 25
Synonim(y):
Siatki TEM
Wybierz wielkość
1 EA
214,00 zł
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
214,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Formvar Supported Copper Square Mesh, grid size 200 mesh, box of 25
Materiały
copper grid
formvar film
opis
film layer thickness 10 nm
opakowanie
box of 25
rozmiar siatki
200 mesh
Opis ogólny
Cienka na 10 nm folia Formvar podtrzymuje standardowe miedziane siatki o kwadratowych oczkach. Siatka miedziana, 200 mesh. Wszystkie nasze folie są układane na błyszczącej stronie siatki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)