Przejdź do
930563
Pomalidomide-PEG2-C2-azide
≥95%
Synonim(y):
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 4-[[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.41
UNSPSC Code:
51471602
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
pomalidomide
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
functional group
azide
storage temp.
2-8°C
Application
Pomalidomide-PEG2-C2-azide is a functionalized cereblon ligand for development of pomalidomide-based PROTACs. Contains an alkyne, allowing for conjugation through click chemistry. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
930571931594930547
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
ligand
pomalidomide
ligand
pomalidomide
ligand
pomalidomide
ligand
pomalidomide
functional group
azide
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
azide
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)