Merck
929964
Sigma-Aldrich
7α-Hydroxy-4-cholesten-3-one-23,24,25,26,27-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonim(y):
(7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-17-((R)-6-(methyl-13C)heptan-2-yl-4,5,6,7-13C4)-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phe
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C22H44O2
Masa cząsteczkowa:
405.60
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.13
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
O=C1CC[C@@]2(C)C(C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](C[13CH2][13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])C)=C1
Klucz InChI
IOIZWEJGGCZDOL-SPCMGHJQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)