Przejdź do
52853
7α-Hydroxy-4-cholesten-3-one
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
7α-Hydroxycholest-4-en-3-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.64
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C)C)=C1
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h15,17-18,21-25,29H,6-14,16H2,1-5H3/t18-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
IOIZWEJGGCZDOL-RQDYSCIWSA-N
General description
7α-Hydroxy-4-cholesten-3-one (C4) is known as a marker for the cholesterol 7α-hydroxylase activity. It plays an important role in bile acid metabolism.
Application
C4 may be used as a reference standard for the determination of C4 in:
  • Human serum by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) with electrospray ionization source (ESI) as well as LC-MS.
  • Rat and monkey plasma by LC-ESI-MS/MS working on multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
  • Peripheral blood plasma by solid-phase extraction (SPE) and HPLC.
Biochem/physiol Actions
7a-Hydroxycholestene-3-one, a metabolite in bile acid synthesis, is derived from 7a-hydroxycholesterol and can be further metabolized to 7a,12a,-dihydroxycholest-4-en-3-one. Analysis of 7a-Hydroxycholestene-3-one (HCO) in serum may serve as a novel, simple, and sensitive method for the detection of bile acid malabsorption in patients with chronic diarrhea of unknown origin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8128P201694145
format
neat
format
-
format
-
format
neat
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
clinical testing
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95%
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)