Kluczowe dokumenty
929557
Thiamine-(4-methyl-13C-Thiazol-5-yl-13C3) monophosphate hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C8H19Cl2N4O4PS
Masa cząsteczkowa:
421.22
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.13
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)