Merck
929344
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-C5-phosphoramidite
Synonim(y):
(3R,5S)-1-((2S)-2-(6-(((2-cyjanoetoksy)(diizopropyloamino)fosfanylo)oksy)heksanamido)-3,3-dimetylobutanoilo)-5-((4-(4-metylotiazol-5-ylo)benzylo)karbamoilo)pirolidyn-3-ylooctan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H59N6O7PS
Masa cząsteczkowa:
786.96
Kod UNSPSC:
12352101
ligand
VH032
Poziom jakości
Formularz
solid or liquid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N1C[C@H](OC(C)=O)C[C@H]1C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)[C@H](C(C)(C)C)NC(CCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)=O
Klucz InChI
YMQQWUSOVSQPIT-ZGBSLLNRSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek(S,R,S)-AHPC-C5-fosforoamidyt umożliwia syntezę cząsteczek do degradacji białek i badań 11779 (chimer ukierunkowanych na proteolizę). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący von Hippel-Lindau (VHL), sztywny łącznik i wiszący fosforoamidyt zapewniający reaktywność z docelowymi białkami wiążącymi DNA, takimi jak czynniki transkrypcyjne. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i łącznikach mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W połączeniu z innymi blokami budulcowymi degraderów białek, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingwei Shao et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8(20), e2102555-e2102555 (2021-08-17)
DNA-binding proteins, including transcription factors (TFs), play essential roles in various cellular processes and pathogenesis of diseases, deeming to be potential therapeutic targets. However, these proteins are generally considered undruggable as they lack an enzymatic catalytic site or a ligand-binding
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of
Kedra Cyrus et al.
Molecular bioSystems, 7(2), 359-364 (2010-10-06)
Conventional genetic approaches have provided a powerful tool in the study of proteins. However, these techniques often preclude selective manipulation of temporal and spatial protein functions, which is crucial for the investigation of dynamic cellular processes. To overcome these limitations
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Philipp M Cromm et al.
Cell chemical biology, 24(9), 1181-1190 (2017-06-27)
Traditional pharmaceutical drug discovery is almost exclusively focused on directly controlling protein activity to cure diseases. Modulators of protein activity, especially inhibitors, are developed and applied at high concentration to achieve maximal effects. Thereby, reduced bioavailability and off-target effects can