Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł 185,25 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 692,00 zł |
Informacje o tej pozycji
185,25 zł
Cena katalogowa247,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
85-90 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H32NO2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-13(5,6)7)17-14(8,9)10/h11-12H,1-10H3
InChI key
YGFLCNPXEPDANQ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description technical grade, 93% | description 97% | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™ |
| reaction suitability reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: derivatization reagent |
| assay 95% | assay 93% | assay 97% | assay ≥90.0% |
| bp 85-90 °C/0.2 mmHg (lit.) | bp 39-41 °C/0.3 mmHg (lit.) | bp - | bp 56-57 °C/8 mmHg (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| refractive index n20/D 1.444 (lit.) | refractive index n20/D 1.434 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.413 (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?