Kluczowe dokumenty
928143
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
70 nm diameter, alkyne functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Synonim(y):
AuNP, GdNP, Gold NP
About This Item
Kod UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
opis
Alkyne surface density: 1/nm2
stężenie
in water
OD
50
śr. rdzenia
70 nm , coefficient of variance <12%
średnica
70 nm
λmaks.
548 nm
PDI
<0.200
grupa funkcyjna
alkyne
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nanocząstki złota funkcjonalizowane alkinami są odpowiednie do kowalencyjnego sprzęgania dowolnej cząsteczki znakowanej azydkiem za pomocą katalizowanej Cu(I) chemii typu "click". Te nanocząstki złota pozwalają na szybkie generowanie koniugatów złota do późniejszego wykorzystania w dalszych testach.
Nanocząstki złota funkcjonalizowane alkinami są w ponad 95% sferyczne i mają jednolity rozkład wielkości (CV <12%).
Zastosowanie
Idealny do opracowywania koniugatów złota do zastosowań takich jak blotting, testy przepływu bocznego, mikroskopia i transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM).
Przechowywanie i stabilność
W przypadku przechowywania przez dłuższy czas nanocząstki złota mogą osadzać się na dnie fiolki, co jest szczególnie widoczne w przypadku większych rozmiarów cząstek. Przed użyciem należy ponownie zawiesić osadzone cząstki poprzez dokładne wymieszanie, aż do uzyskania jednorodnego roztworu.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gold Nanoparticles: Synthesis and Applications in Drug Delivery.
Khan A K, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 13.7, 1169-1177 (2014)
Wilson Luo et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(5), 1052-1059 (2016-10-12)
In this study, we report the design, synthesis, and characterization of small 3 nm water soluble gold nanoparticles (AuNPs) that feature cyclopropenone-masked strained alkyne moieties capable of undergoing interfacial strain-promoted cycloaddition (i-SPAAC) with azides after exposure to UV-A light. A strained
Mingmin Li et al.
Nanotheranostics, 3(1), 113-119 (2019-03-23)
Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) has proven a powerful tool for multiplex detection and imaging due to its narrow peak width and high sensitivity. However, conventional SERS reporters are limited to thiolated compounds, which have limitations such as chemical stability and